Z742409
PELCO® Sliding Latch Microslide Storage Boxes
blue, Holds 20 x slides 76x26 mm
Synonim(y):
slide storage
About This Item
Polecane produkty
Materiały
acrylonitrile-butadiene-styrene (ABS)
blue
Właściwości
Holds 20 x slides 76x26 mm
opakowanie
pack of 12 ea
producent / nazwa handlowa
Ted Pella 2306-4-CS
dł. × szer. × wys.
104 mm (4.10 in.) × 94 mm (3.70 in.) × 32 mm (1.26 in.)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Exceptional slide storage containers providing maximum protection for your microscope slides.
Cechy i korzyści
- Numbered index sheet in lid for quick identification
- Foam liner
- Stackable
- ABS-durable/impact resistant
- Hinged lid
- Unique sliding compression latch
Informacje prawne
PELCO is a registered trademark of Ted Pella, Inc