Kluczowe dokumenty
Z742391
PELCO® Sliding Latch Microslide Storage Boxes
red, Holds 100 x slides 76x26 mm
Synonim(y):
slide storage
About This Item
Kod UNSPSC:
41123302
NACRES:
MA.01
Materiały
acrylonitrile-butadiene-styrene (ABS)
red
Właściwości
Holds 100 x slides 76x26 mm
opakowanie
pack of 12 ea
producent / nazwa handlowa
Ted Pella 2302-2-CS
dł. × szer. × wys.
209 mm (8.23 in.) × 172 mm (6.77 in.) × 32 mm (1.26 in.)
Opis ogólny
Exceptional slide storage containers providing maximum protection for your microscope slides.
Cechy i korzyści
  • Numbered index sheet in lid for quick identification
  • Foam liner
  • Stackable
  • ABS-durable/impact resistant
  • Hinged lid
  • Unique sliding compression latch
Informacje prawne
PELCO is a registered trademark of Ted Pella, Inc
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)