Kluczowe dokumenty
Z742203
Hi/Lo profile rocker
Rocker with 1 Platform, AC/DC input 220 V AC, Schuko plug
About This Item
Kod UNSPSC:
41103811
NACRES:
NB.73
Właściwości
CE compliant
producent / nazwa handlowa
IBI ROCLS0004
Parametry
0-60 °C temp. range
rozmiar platformy
12 in. × 12 in.
rozmiar
13.75 in. × 15.75 in. × 3.75 in.
masa
16 lb
Opis ogólny
Wytrzymała jednostka Hi Low Profile Rocker została zaprojektowana z myślą o wszechstronności. Działa na blatach, w inkubatorach o wysokiej wilgotności lub suchych, w piecach wysokotemperaturowych (do 65°C) i urządzeniach chłodniczych (do 0°C). Typowe zastosowania obejmują: Barwienie i odbarwianie żeli, hybrydyzacje Northern i Southern, Western Blotting i płukanie membran, inkubacja hodowli komórkowych oraz elucja fagów lub amplifikacja bibliotek cDNA.
Hi Lo Profile Rocker łatwo mieści się w inkubatorach laboratoryjnych, piecach i lodówkach bez konieczności przestawiania półek lub naruszania innych materiałów. Cienki, płaski przewód zasilający dociera do zewnętrznych gniazdek bez uszkadzania uszczelek inkubatora lub lodówki. Platforma jest płynnie regulowana w zakresie od 2° do 11° i można ją bez wysiłku zmienić w ciągu 15 sekund. Prędkość obrotowa waha się od 0 do 22 obr./min, bez zatorów przy niskich prędkościach.
Wszystkie wykończenia i osprzęt są wykonane ze stali nierdzewnej, a wahacz można łatwo zdemontować w celu sterylizacji w autoklawie. Wahacz może utrzymać maksymalne obciążenie 20 funtów. Maksymalnie 4 platformy kołyskowe zwiększają pojemność kołysek przy użyciu tej samej ilości miejsca na stole. Do każdej platformy dołączona jest antypoślizgowa mata silikonowa, która utrzymuje i stabilizuje ładunki.
Hi/Lo Rocker działa na silniku 24VDC z magnesem stałym.
Hi Lo Rocker był wcześniej produkowany przez Stovall Scientific. Wszystkie akcesoria i części zamienne IBI są kompatybilne z urządzeniem Stovall Hi Lo Profile Rocker.
Cechy i korzyści
  • Możliwość pracy w chłodniach i inkubatorach CO2 (0 - 60°)
  • Regulowana prędkość (0-22 obr./min) i kontrola nachylenia (2-11°)
  • Platformy mają wymiary 12" x 12" i wytrzymują obciążenie do 20 funtów.
  • W zestawie: płaski przewód zasilający, biała mata silikonowa i instrukcja obsługi
Inne uwagi
W zestawie: Hi/Lo Rocker - jednostka 220V (Z367753) i zestaw 1 platformy (Z367761).
Zestaw 1 platformy zawiera wszystkie części niezbędne do dodania jednej platformy do standardowego rockera, aby uzyskać łącznie dwie platformy.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)