Z741770
Sigma Aldrich® Dual Run & Blot Accessory
Cooling Block
About This Item
Kod UNSPSC:
41100000
NACRES:
NC.01
Opis ogólny
Żele Sigma Aldrich działają najlepiej w naszym urządzeniu Dual Run and Blot. To unikalne urządzenie umożliwia pracę zarówno z żelami 10x10cm, jak i 8x10cm. Urządzenie jest dostępne w wersji podwójnej i poczwórnej, umożliwiając jednoczesne uruchomienie do 4 żeli.
Oba urządzenia mogą być również używane do wykonywania Western blot. Unikalny układ elektrod zapewnia gradientowe pole elektryczne, które zapewnia migrację zarówno małych, jak i dużych białek z żelu w porównywalnym tempie.
Oba urządzenia mogą być również używane do wykonywania Western blot. Unikalny układ elektrod zapewnia gradientowe pole elektryczne, które zapewnia migrację zarówno małych, jak i dużych białek z żelu w porównywalnym tempie.
Informacje prawne
SIGMA-ALDRICH is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
produkt powiązany
Numer produktu
Opis
Cennik
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)