Kluczowe dokumenty
BR704807
BRAND® Benchtop Rack for 6 x Transferpette S
About This Item
Kod UNSPSC:
41121508
NACRES:
NB.01
Właściwości
to hold 6 pipettes
opakowanie
pkg of 1 ea
producent / nazwa handlowa
BRAND 704807
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zaoszczędź miejsce w laboratorium i używaj stojaków do bezpiecznego przechowywania pipet jedno- lub wielokanałowych BRAND. BRAND ma odpowiednie rozwiązanie dla każdego modelu i każdej potrzeby: - Pojedynczy stojak na pipetę mechaniczną 1677 S jest zwykle używany do pipety wielokanałowej; - Pojedyncze stojaki są również dostępne dla pipety elektronicznej 1677 - jeden stojak na pipety do 1000 µl i drugi na pipetę 5 mL.- Stojak stacjonarny (karuzelowy) mieści do sześciu pipet 1677 S lub 1677 S -8/-12, oszczędzając znaczną ilość miejsca. - Trzy pipety elektroniczne 1677 (jednokanałowe, do 1000 μl) mogą być ładowane jednocześnie w stojaku ładującym. Indywidualne zasilacze nie są już potrzebne!
Informacje prawne
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Transferpette is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Global Trade Item Number
SKUGTIN
BR704807-1EA4065267683614