Kluczowe dokumenty
BR703440
BRAND® Stand for Multichannel Transferpette® and Transferpette® S
Synonim(y):
Accessories, Air displacement pipettes, Air interface pipettes, Microliter pipettes, Multichannel Pipettes, Pipettes, Piston-operated pipettes, Single channel Pipettes
About This Item
Kod UNSPSC:
41122801
NACRES:
NB.01
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
BRAND 703440
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Individual stand for Transferpette®/Transferpette® S 8 channel / 12 channel. Holds 1 Transferpette® each.
Informacje prawne
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Transferpette is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Protokoły
This video explains how to adjust the volume on the Transferpette before being ready to pipette.
Global Trade Item Number
SKUGTIN
BR703440-1EA4061831866483