Z741666
Sartorius extended length pipette tips
rack of, volume range 50-1,200 μL, sterile
About This Item
Kod UNSPSC:
41121600
NACRES:
NB.01
Polecane produkty
sterylność
sterile
Właściwości
DNase free
RNase free
barrier: no
endotoxin free
opakowanie
pack of 960 ea (Refil)
rack of
producent / nazwa handlowa
Sartorius 791211
maksymalna pojemność
1.2 mL
dł. końcówki
90 mm
zakres pojemności
50-1,200 μL
pojemność
50—1250 μL
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Idealne dopasowanie i uszczelnienie końcówki do pipetora zapewnia najlepszą możliwą dokładność i precyzję. Kompatybilny z funkcją Optiload w pipetorach Biohit Picus, 1303, 2025 i 545 Plus, umożliwiając ergonomiczne i lekkie mocowanie i wyrzucanie końcówek.
Inne uwagi
Przeglądaj wszystkie porady dotyczące pipet
Informacje prawne
Proline is a registered trademark of Sartorius Biohit Liquid Handling Oy
eLINE is a registered trademark of Sartorius Biohit Liquid Handling Oy
mLINE is a registered trademark of Sartorius Biohit Liquid Handling Oy
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)