Kluczowe dokumenty
Z741087
Kern analytical balance
ABJ 120-4NM, AC/DC input 220 V AC, Schuko plug
Synonim(y):
Waga o wysokiej precyzji, Wagi o wysokiej dokładności ważenia, Wysoka precyzja ważenia, wagi laboratoryjne
About This Item
Kod UNSPSC:
41111502
NACRES:
NB.71
Materiały
stainless steel weighing plate
Właściwości
CE compliant
CSA approved
DKD calibration certificate supplied
EC-Type approval [M]
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Kern ABJ 120-4NM+963-101
zakres pomiaru nośności
120 g, resolution: 0.1 mg (Max)
obudowa szer. × śr. × wys.
210 mm × 340 mm × 325 mm
śr. płytki
90 mm
masa
6 kg
Opis ogólny
Wagi analityczne Kern ABS i ABJ to wagi klasy podstawowej z wysokiej jakości jednokomorowym systemem ważenia. Oba modele są wyposażone w unikalny system wspomagania dozowania z trybem wysokiej stabilności i innymi ustawieniami filtra. Proste ważenie i dokumentowanie receptur jest zapewnione dzięki połączonej funkcji tarowania/drukowania.
Ponadto składniki mieszanki dla receptury są automatycznie numerowane i drukowane z odpowiadającą im liczbą i wartością masy.
Zaawansowana technologia pojedynczego czujnika wagowego:
  • W pełni automatyczny czujnik wagowy wykonany z jednego kawałka materiału
  • Stabilne zachowanie temperatury
  • Krótki czas stabilizacji: Stałe wartości masy (ok. 3 s w warunkach laboratoryjnych)
  • Konstrukcja odporna na wstrząsy
  • Wysoka odporność na obciążenia narożne
  • Duży wyświetlacz LCD, wysokość cyfr 14 mm
Model ABJ posiada zatwierdzenie UE gotowe do walidacji do zastosowań farmaceutycznych i komercyjnych.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)