Z741048
Cellusponge-Collagen
6 mm, pack of 48 ea (supplied in plate)
About This Item
Kod UNSPSC:
41122107
NACRES:
NB.22
Polecane produkty
opakowanie
pack of 48 ea (supplied in plate)
producent / nazwa handlowa
Bio Byblos Biomedical CC064848
grubość
1 mm
typ wiązania
non-treated surface
temp. przechowywania
2-8°C
Opis ogólny
- Prosta i wydajna procedura wysiewu komórek
- Komórki dobrze rozprowadzają się w porach gąbki i łatwo rosną
- Kompatybilny z płytką i wkładką
- Wyłączna licencja patentowa - mikroporowata gąbka przypominająca hydrożel
- Odpowiedni rozmiar sferoidy z zapobieganiem apoptozie w centrum sferoidy
- Dobry do kriokonserwacji komórek
- Tworzy funkcjonalne sferoidy w ciągu 24 godzin po wysianiu i pozostaje stabilny przez co najmniej 40 dni
Cechy i korzyści
Zalety serii Cellusponge:
- Naturalne źródło
- Rozmiar sferoidy jest kontrolowany i nie przekracza 200 μm
- Siew taki sam jak w przypadku hodowli komórkowej 2D i nie wymaga dodatkowych kroków
- Szybki wzrost komórek
- Kompatybilność z urządzeniami automatycznymi
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)