Kluczowe dokumenty
Z724181
3D Biotek 3D Insert PS scaffold
for 12 well plates, 6 inserts
Synonim(y):
3D, 3D Cell Culture, 3D scaffolds, Scaffold, cell scaffolds
About This Item
Kod UNSPSC:
41122107
NACRES:
NC.41
Materiały
clear polystyrene
clear wells
opis
polystyrene (PS)
sterylność
sterile
opakowanie
pack of 6 ea (6 inserts supplied in 12 well plate)
producent / nazwa handlowa
3D Biotek PS152012-6
rozmiar
12 wells
kolor
clear
wielkość porów
200 μm (Fiber spacing)
typ wiązania
non-treated surface
Opis ogólny
Jest to idealny produkt do codziennej hodowli komórek 3D. 5595 PS jest wykonany z polistyrenu, tego samego materiału co płytka do hodowli tkankowej. Połączenie przezroczystości materiału i porowatej struktury 5595 PS pozwala badaczom monitorować wzrost komórek pod odwróconym mikroskopem świetlnym bez konieczności korzystania z zaawansowanego sprzętu.
  • Kompatybilny z 12 dołkami
  • Średnica włókna: 150u
  • Rozmiar porów: 200u
  • 6 wkładek/opakowanie
3D Biotek offers cutting edge 3D cell culture products and technology at affordable prices. Now it is the right time to take advantage of our promotional offer and try our products. You will be amazed by how easy and convenient to use our 3D Insert cell culture scaffolds. Our 3D Insert cell culture scaffolds are:
  • Terminally sterilized by gamma irradiation and ready for use
  • Compatible with most of your current 2D assays
  • Easy for imaging. Cell growth can be monitored by light microscope, no need to purchase any additional sophisticated equipment.
Informacje prawne
3D Insert is a trademark of 3D Biotek, LLC
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Carlos E Caicedo-Carvajal et al.
Journal of tissue engineering, 2011, 362326-362326 (2011-11-11)
Isolation and amplification of primary lymphoma cells in vitro setting is technically and biologically challenging task. To optimize culture environment and mimic in vivo conditions, lymphoma cell lines were used as a test case and were grown in 3-dimension (3D)
Produkty
3D cell culture overview. Learn about 2D vs 3D cell culture, advantages of 3D cell culture, and techniques available to develop 3D cell models
Przegląd hodowli komórek 3D. Dowiedz się więcej o hodowli komórek 2D i 3D, zaletach hodowli komórek 3D i technikach dostępnych do tworzenia modeli komórek 3D