Kluczowe dokumenty
Z741045
Sigma-Aldrich
Cellusponge-Collagen
9 mm, pack of 24 ea (supplied in plate)
About This Item
Kod UNSPSC:
41122107
NACRES:
NB.22
opakowanie
pack of 24 ea (supplied in plate)
producent / nazwa handlowa
Bio Byblos Biomedical CC092424
grubość
1 mm
typ wiązania
non-treated surface
temp. przechowywania
2-8°C
Opis ogólny
  • Prosta i wydajna procedura wysiewu komórek
  • Komórki dobrze rozprowadzają się w porach gąbki i łatwo rosną
  • Kompatybilny z płytką i wkładką
  • Wyłączna licencja patentowa - mikroporowata gąbka przypominająca hydrożel
  • Odpowiedni rozmiar sferoidy z zapobieganiem apoptozie w centrum sferoidy
  • Dobry do kriokonserwacji komórek
  • Tworzy funkcjonalne sferoidy w ciągu 24 godzin po wysianiu i pozostaje stabilny przez co najmniej 40 dni
Cechy i korzyści
Zalety serii Cellusponge:
  • Naturalne źródło
  • Rozmiar sferoidy jest kontrolowany i nie przekracza 200 μm
  • Siew taki sam jak w przypadku hodowli komórkowej 2D i nie wymaga dodatkowych kroków
  • Szybki wzrost komórek
  • Kompatybilność z urządzeniami automatycznymi
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)