Z741046
Cellusponge
6 mm, pack of 48 ea (supplied in plate)
Synonim(y):
Matryca do hodowli komórek 3D, Matryca komórkowa 3D, matryca do wysiewu komórek
About This Item
Polecane produkty
sterylność
non-sterile
opakowanie
pack of 48 ea (supplied in plate)
producent / nazwa handlowa
Bio Byblos Biomedical CS064848
grubość
1 mm
typ wiązania
non-treated surface
Opis ogólny
- Prosta i wydajna procedura wysiewu komórek
- Komórki dobrze rozprowadzają się w porach gąbki i łatwo rosną
- Kompatybilny z płytką i wkładką
- Wyłączna licencja patentowa - mikroporowata gąbka przypominająca hydrożel
- Odpowiedni rozmiar sferoidy z zapobieganiem apoptozie w centrum sferoidy
- Dobry do kriokonserwacji komórek
- Tworzy funkcjonalne sferoidy w ciągu 24 godzin po wysianiu i pozostaje stabilny przez co najmniej 40 dni
Cechy i korzyści
- Naturalne źródło
- Rozmiar sferoidy jest kontrolowany i nie przekracza 200 μm
- Posiew jest taki sam jak w przypadku hodowli komórkowej 2D i nie wymaga dodatkowych czynności
- Szybki wzrost komórek
- Kompatybilność z urządzeniami automatycznymi
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)