Kluczowe dokumenty
Z740493
smartPick Wooden inoculation picks
standard, semi-point
Synonim(y):
colony pick, inoculation, microbiology pick, recyclable pick, wooden inoculating pick
About This Item
Kod UNSPSC:
41122403
NACRES:
NB.35
Materiały
semi-point
opakowanie
pack of 1600 ea
producent / nazwa handlowa
LevGo Inc 18250-SP
smartPick
Długość
2.5 in. (6.35 cm)
Opis ogólny
  • smartPick Minis - od autoklawu do mikrotuby
  • Dostępne w rozmiarach 1,28 cala, 2,5 cala i 6 cali.
  • Dostępne w wersji pół- lub igłowanej
  • Wykonane w 100% z białej brzozy uprawianej w USA
  • Wyprodukowano w USA w zakładach spełniających normy ISO 9001: 2008
  • ISO 13485: 2003 i zakład zarejestrowany przez FDA
  • Nietoksyczne, spełniają wymagania FDA dla żywności
  • Przyjazne dla środowiska - naturalnie biodegradowalne
Informacje prawne
smartPick is a trademark of LevGo Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)