Kluczowe dokumenty
Z740434
HistoTainer II prefilled specimen containers
M961, volume 120 mL
About This Item
Kod UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.22
Materiały
polyethylene cap
polypropylene container
opakowanie
pack of 96 ea
producent / nazwa handlowa
Simport M961-120FMA
pojemność
120 mL
Opis ogólny
Wstępnie napełnione pojemniki na próbki NON Tamper Evident, wypełnione w 50% 10% neutralną zbuforowaną formaliną
Specjalnie zaprojektowane do pobierania, transportu i przechowywania próbek histologicznych, Simport oferuje odporne na pękanie pojemniki polipropylenowe, eliminujące większość problemów związanych z wyciekami i parowaniem. Pojemniki są produkowane z pierwotnego, półprzezroczystego polipropylenu. Białe pokrywki są żebrowane, co ułatwia otwieranie, gdy ręce są mokre lub w rękawiczkach, a słoiki można układać w stosy, co ułatwia bezpieczne przechowywanie. Słoiki są półprzezroczyste, a próbki można oglądać bez konieczności otwierania pokrywki. Zamknięcia są wykonane z pierwotnego polietylenu z unikalną zintegrowaną uszczelką odporną na przeciekanie.
Zarówno pojemniki, jak i pokrywki są produkowane bez użycia plastyfikatorów lub środków antyadhezyjnych. Wszystkie materiały użyte do produkcji nie zawierają lateksu. Pojemniki są zgodne z normą
95 kPa. Dostępne w wielu rozmiarach od 20 do 120 ml. Opakowania są oferowane w tackach po 24 sztuki i kartonach po 96 sztuk.
HistoTainer II jest w połowie wypełniony wybranymi utrwalaczami. 10% neutralna zbuforowana formalina penetruje szybko, ale utrwala powoli. Formalina jest wzmocniona przez zdolność buforowania optymalizującą wyniki histologiczne w mikroskopii świetlnej i immunohistochemii. Dostępne są również utrwalacze Bouin, Hollande i Zinc Formalin.
Informacje prawne
HistoTainer is a trademark of Simport
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)