Kluczowe dokumenty
Z740415
SecurTainer III specimen containers
size 90 mL
About This Item
Kod UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.22
Materiały
polyethylene cap
polypropylene container
opakowanie
pack of 400 ea
producent / nazwa handlowa
Simport C577-90W
rozmiar
90 mL
Opis ogólny
Odporne chemicznie i nietłukące pojemniki na próbki SecurTainer III są wyposażone w szczelną zakrętkę, co jest szczególnie ważne podczas transportu materiałów niebezpiecznych. Idealne do transportu i przechowywania moczu, plwociny i większości próbek płynnych lub cząstek stałych.
Pojemniki można układać jeden na drugim, są odporne na stłuczenia i wykonane z pierwotnego polipropylenu o wysokiej czystości. Dostępne w wielu rozmiarach od 20 do 120 ml. Pojemniki i zakrętki pakowane oddzielnie w worki po 100 sztuk. Nie są sterylne. Zakres temperatur roboczych: od -90 °C do +100 °C.
Informacje prawne
SecurTainer is a trademark of Simport
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)