Kluczowe dokumenty
Z740404
SecurTainer I
tamper evident, volume 90 mL
About This Item
Kod UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.22
Materiały
polyethylene cap
polypropylene container
opakowanie
pack of 400 ea
producent / nazwa handlowa
Simport C575-90MA
pojemność
90 mL
Opis ogólny
Specjalnie zaprojektowane do zbierania, transportu i przechowywania próbek, Simport oferuje odporne na pękanie pojemniki polipropylenowe, eliminujące większość problemów związanych z wyciekami i parowaniem. Pojemniki można układać jeden na drugim, są odporne na stłuczenia i wykonane z pierwotnego polipropylenu. Pokrywki w kolorze magenta są żebrowane, co ułatwia otwieranie, gdy ręce są mokre lub w rękawiczkach, podczas gdy słoiki można układać w stosy, co ułatwia bezpieczne przechowywanie i są prawie przezroczyste, aby umożliwić oglądanie próbek bez otwierania. Te prostokątne pojemniki są produkowane z pierwotnego polipropylenu z unikalnym zintegrowanym uszczelnieniem odpornym na przeciekanie.
Wyjątkowość SecurTainerI polega na tym, że zawiera on unikalną zakrętkę z zabezpieczeniem przed manipulacją, zapewniającą spokój ducha podczas transportu lub przechowywania, gdy ktoś mógł manipulować próbką bez uprzedniej wiedzy użytkownika. Może być również używany bez użycia mechanizmu blokującego.
Zarówno pojemniki, jak i zakrętki są produkowane bez użycia plastyfikatorów lub środków antyadhezyjnych. Materiał użyty do produkcji nie zawiera lateksu. Wszystkie pojemniki są zgodne z normą 95 kpa. Dostępne w wielu rozmiarach od 20 do 120 ml. Nie są sterylne. Pojemniki i zakrętki pakowane oddzielnie w worki po 100 sztuk. Zakres temperatur roboczych: od -90 °C do +100 °C.
Informacje prawne
SecurTainer is a trademark of Simport
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)