Kluczowe dokumenty
Z740389
The SpecTainer I, tamper evident
size 60 mL, non-sterile
About This Item
Kod UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.22
Materiały
polyethylene cap
polypropylene container
sterylność
non-sterile
opakowanie
pack of 500 ea
producent / nazwa handlowa
Simport C566-60Y
rozmiar
60 mL
Opis ogólny
Do zastosowań wymagających najwyższego bezpieczeństwa, w których integralność próbki ma ogromne znaczenie. Wspaniałą cechą Spectainer I jest to, że zawiera unikalną zakrętkę z zabezpieczeniem przed manipulacją, zapewniającą spokój ducha podczas transportu lub przechowywania w sytuacjach, w których ktoś mógł manipulować próbką.
Zarówno pojemniki, jak i zakrętki są produkowane bez użycia plastyfikatorów lub środków antyadhezyjnych. Wszystkie użyte materiały są wolne od lateksu. Pojemniki są zgodne z 95 kpa. Dostępne w trzech rozmiarach: 60, 90 i 120 ml. Rozmiar 60 ml nie jest jednak skalowany. Sterylny pojemnik chroni swoją sterylność dzięki plombie zabezpieczającej przed manipulacją.
Informacje prawne
SpecTainer is a trademark of Simport
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)