Z740382
Eco-Friendly SpecTainer™, biodegradable
size 60 mL, sterile
About This Item
Kod UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.22
Polecane produkty
Materiały
polyethylene cap
polypropylene container
sterylność
sterile
opakowanie
pack of 500 ea
producent / nazwa handlowa
Simport C567-60AQSECO
rozmiar
60 mL
Opis ogólny
Simport Eco-Friendly SpecTainer ulegnie biodegradacji, stając się częścią organicznych składników gleby w mniej niż 7 lat w stałym kontakcie z glebą, zamiast do 400 lat w przypadku stosowania konwencjonalnych tworzyw sztucznych. Simport Eco-Friendly SpecTainer, jeden z najbardziej innowacyjnych pojemników na próbki na rynku, jest teraz dostępny w nowej wersji: Eco-Friendly SpecTainer, szybko degradowalny pojemnik na próbki. Tworzywa sztuczne potrzebują setek lat, aby ulec naturalnej degradacji w środowisku. Jedynym warunkiem niezbędnym do biodegradacji Eco-Friendly SpecTainer jest stały kontakt z innym materiałem ulegającym degradacji. Nie jest potrzebne ciepło, stres fizyczny, tlen ani światło słoneczne. Eco-Friendly SpecTainer ma zdolność do bezpiecznego i szybkiego rozkładu, za pomocą środków biologicznych, do surowców naturalnych i zniknięcia w środowisku. Nie zawiera metali ciężkich. Nie ma negatywnego wpływu na właściwości fizyczne. Nie wymaga ciepła, światła ani naprężeń mechanicznych do rozpadu produktu. Brak toksycznych pozostałości. W pełni degradowalny w ciągu 7 lat, tlenowo lub beztlenowo.
Informacje prawne
SpecTainer is a trademark of Simport
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)