Kluczowe dokumenty
Z740394
The SpecTainer II
size 60 mL, sterile
About This Item
Kod UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.22
Materiały
polyethylene cap
polypropylene container
sterylność
sterile
opakowanie
pack of 500 ea
producent / nazwa handlowa
Simport C567-60CYS
rozmiar
60 mL
Opis ogólny
Do zastosowań wymagających najwyższego bezpieczeństwa, w których integralność próbki ma duże znaczenie. Wspaniałą cechą Spectainer I jest to, że zawiera unikalną zakrętkę z zabezpieczeniem przed manipulacją, zapewniającą spokój ducha podczas transportu lub przechowywania w sytuacjach, w których ktoś mógł manipulować próbką.
Zarówno pojemniki, jak i zakrętki są produkowane bez użycia plastyfikatorów lub środków antyadhezyjnych. Wszystkie użyte materiały są wolne od lateksu. Pojemniki są zgodne z 95kpa. Dostępne w trzech rozmiarach: 60, 90 i 120 ml. Rozmiar 60 ml nie jest jednak skalowany. Sterylny pojemnik chroni swoją sterylność dzięki plombie zabezpieczającej przed manipulacją.
Informacje prawne
SpecTainer is a trademark of Simport
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)