Z740367
Urisafe® urine collection container
size 24 Hour, volume 3 L
About This Item
Kod UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.22
Polecane produkty
Materiały
high-density polyethylene container
polypropylene cap
opakowanie
pack of 40 ea
producent / nazwa handlowa
Simport B350
rozmiar
24 Hour
pojemność
3 L
3000 mL
Opis ogólny
Innowacyjny korek:
Unikalna wylewka z zaworem zatrzaskowym:
Niska konstrukcja:
Duży centralny uchwyt:
Odporny chemicznie:
Podziałka pionowa i pozioma:
- Wbudowana wylewka z zaworem zatrzaskowym
- Szczelność: wkładka nasadki zapewnia bezpieczny transport próbki
Unikalna wylewka z zaworem zatrzaskowym:
- Łatwo otwierany lub zamykany
- Umożliwia nalewanie bez kapania
- Kontrolowane natężenie przepływu dla lepszej obsługi nalewanych objętości
- Zmniejszone ryzyko zanieczyszczenia aerozolem podczas nalewania
- Eliminuje rozpryskiwanie i narażenie na niebezpieczne płyny ustrojowe
Niska konstrukcja:
- Wygodne przechowywanie w lodówce i mniej zmarnowanego miejsca
- Anatomiczna konstrukcja ułatwiająca użytkowanie przez pacjenta
Duży centralny uchwyt:
- Można go wygodnie chwycić trzema palcami
- Umożliwia łatwe odlewanie próbek i zmniejsza zmęczenie
Odporny chemicznie:
- Nie zawiera metali, lateksu, cynku i fluorescencji
- Odporny na działanie kwasu solnego.
- Może być poddawany zamrażaniu, rozmrażaniu i sterylizacji gazowej EtO bez powodowania zmian w materiałach lub wyglądzie fizycznym.
Podziałka pionowa i pozioma:
- Podziałki są łatwe do odczytania
- Umieść pojemnik pionowo i odczytuj co 100 ml
- Możliwość sterylizacji promieniami gamma
Opatentowane pojemniki do pobierania moczu URISAFE są PRZYJAZNE DLA UŻYTKOWNIKA zarówno dla pacjentów, jak i personelu laboratoryjnego. Dostępne są dwa rozmiary: 3 i 4 litry.
1 Unikalna wylewka z zaworem zatrzaskowym jest łatwo otwierana i umożliwia nalewanie bez kapania
2 Specjalnie zaprojektowana szczelna zakrętka z wkładką dla bezpieczniejszego transportu
3 Duży, centralnie umieszczony uchwyt zapewnia dobre wyważenie i łatwość manipulacji
4 Nie zawiera metali i jest odporny na działanie kwasu solnego
5 Objętość próbki można odczytywać w krokach co 100 ml
1 Unikalna wylewka z zaworem zatrzaskowym jest łatwo otwierana i umożliwia nalewanie bez kapania
2 Specjalnie zaprojektowana szczelna zakrętka z wkładką dla bezpieczniejszego transportu
3 Duży, centralnie umieszczony uchwyt zapewnia dobre wyważenie i łatwość manipulacji
4 Nie zawiera metali i jest odporny na działanie kwasu solnego
5 Objętość próbki można odczytywać w krokach co 100 ml
Informacje prawne
Urisafe is a registered trademark of Simport
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)