Kluczowe dokumenty
Z740229
Supelco
TLC Aluminum Sheets
L × W 5 cm × 20 cm, silica gel 60 matrix, binder, Polymeric, fluorescent indicator
Synonim(y):
Płytki TLC z aluminiowym podkładem
About This Item
Kod UNSPSC:
41115711
NACRES:
NC.07
Materiały
aluminum support
silica gel 60 matrix
Właściwości
binder Polymeric
fluorescent indicator
opakowanie
pkg of 100 ea
producent / nazwa handlowa
EMD Millipore® 1.05534.0001
metody
thin layer chromatography (TLC): suitable
dł. × szerokość
5 cm × 20 cm
grubość warstwy
200 μm
płytka dł. × szer.
5 cm × 20 cm
wielkość cząstki
10-12 μm
wielkość porów
60 Å medium pore diameter
Informacje prawne
EMD Millipore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
produkt powiązany
Numer produktu
Opis
Cennik
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)