Kluczowe dokumenty
Z740227
Supelco
TLC Aluminum Sheets
L × W 20 cm × 20 cm, silica gel 60 matrix, binder, Polymeric, fluorescent indicator: no
Synonim(y):
Arkusze aluminiowe do chromatografii cienkowarstwowej
About This Item
Kod UNSPSC:
41115711
NACRES:
NC.07
Materiały
aluminum support
silica gel 60 matrix
Właściwości
binder Polymeric
fluorescent indicator: no
opakowanie
pkg of 25 ea
producent / nazwa handlowa
EMD Millipore® 1.05553.0001
metody
thin layer chromatography (TLC): suitable
dł. × szerokość
20 cm × 20 cm
grubość warstwy
200 μm
płytka dł. × szer.
20 cm × 20 cm
wielkość cząstki
10-12 μm
wielkość porów
60 Å medium pore diameter
Zastosowanie
  • Synteza i ocena przeciwdrobnoustrojowa niektórych nowych pochodnych pirymidyny, pirazolu, chromenu i tetrahydrobenzo[b]tiofenu zawierających cząsteczkę pirymidynthione: Badania te wykorzystują aluminiowe arkusze TLC w chromatografii do syntezy i oceny właściwości przeciwdrobnoustrojowych nowych pochodnych chemicznych. Badanie podkreśla znaczenie aluminiowych arkuszy TLC w ułatwianiu analizy i syntezy złożonych związków organicznych w materiałoznawstwie i badaniach farmaceutycznych (Reheim MAMA, Hafiz ISA, Elian MA, 2020).
Informacje prawne
EMD Millipore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
produkt powiązany
Numer produktu
Opis
Cennik
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)