Kluczowe dokumenty
Z740213
Supelco
TLC Glass Plates
L × W 2.5 cm × 7.5 cm, silica gel 60 matrix, binder, Organic Polymer, fluorescent indicator
Synonim(y):
TLC Żel krzemionkowy 60 F254, TLC Żel krzemionkowy 60 F254, 100 Płytki szklane 2,5 x 7,5 cm
About This Item
Kod UNSPSC:
41115711
NACRES:
NB.21
Materiały
glass support
silica gel 60 matrix
Właściwości
binder Organic Polymer
fluorescent indicator
opakowanie
pkg of 100 ea
producent / nazwa handlowa
EMD Millipore® 1.15327.0001
metody
thin layer chromatography (TLC): suitable
dł. × szerokość
2.5 cm × 7.5 cm
grubość warstwy
250 μm
płytka dł. × szer.
2.5 cm × 7.5 cm
wielkość cząstki
10-12 μm
wielkość porów
60 Å medium pore diameter
Opis ogólny
Nasze klasyczne krzemionkowe płytki TLC są oparte na połączeniu naszego sprawdzonego żelu krzemionkowego 60 z dodatkiem unikalnego spoiwa polimerowego, co zapewnia bardzo przyczepną i twardą powierzchnię, która nie pęka ani nie tworzy pęcherzy, a nawet umożliwia pisanie długopisem na powierzchni bez ryzyka uszkodzenia warstwy.
Przypis
Product packaged in a plastic box
Informacje prawne
EMD Millipore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
produkt powiązany
Numer produktu
Opis
Cennik
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)