Kluczowe dokumenty
Z740066
BRAND® pipette tips low retention, racked, TipBox
volume 0.1-20 μL, non-sterile, pack of 480 ea (5 boxes of 96)
About This Item
Kod UNSPSC:
41121600
NACRES:
NB.01
Materiały
colorless
colorless polypropylene tip
polypropylene
sterylność
non-sterile
Właściwości
RNase and DNase free
endotoxin free
opakowanie
pack of 480 ea (5 boxes of 96)
producent / nazwa handlowa
BRAND 732302
maksymalna pojemność
20 μL
pojemność
0.1-20 μL
typ wiązania
low binding surface
Opis ogólny
Końcówki do pipet i końcówki do filtrów są produkowane przez firmę BRAND w pomieszczeniach czystych w najnowocześniejszych warunkach produkcyjnych i są automatycznie pakowane i pakowane w stojaki, aby zapewnić niezmiennie wysoką jakość końcówek.
Cechy jakościowe:
  • Polipropylen o wysokiej czystości, wolny od DiHEMDA i oleamidu
  • Wyprodukowane bez użycia smarów; pigmenty bez kadmu
  • Podziałka umożliwiająca szybkie sprawdzenie objętości
  • Nowość: Wszystkie końcówki pipet i końcówki filtrów do 1000 μL są wolne od DNA (<40 fg), RNazy (<8,6 fg), endotoksyn (<1 pg) i ATP (<1 fg).
  • Nowość: Wszystkie sterylne końcówki i opakowania są produkowane zgodnie z certyfikatem jakości 1179: Sterylne zgodnie z ISO 11 137 i wytycznymi AAMI, uzyskuje się SAL 10-6
  • Dostarczane z certyfikatem analizy
  • Nowość: System TipBox/Rack: wszystkie rozmiary do 1000 μL dostępne w formacie 96-jednostkowym
  • Możliwość autoklawowania w temperaturze 121°C (2 bar), wg. DIN EN 285
  • Przyjazne dla środowiska systemy pakowania
  • Końcówki do pipet i filtrów BRAND są testowane pod kątem pipet BRAND i większości typów pipet 4858, Thermo Fisher Scientific 690, 632 i 7218/Sartorious.
  • Końcówka 5 mL jest testowana wyłącznie dla pipet BRAND i Thermo Fisher Scientific 690.
  • Końcówka 10 ml jest odpowiednia do pipet BRAND, 632 i 4858.
Końcówki do pipet i filtrów o bardzo niskiej retencji (ULR)Powierzchnie końcówek o ultra niskiej retencji są wytwarzane w specjalnym, opatentowanym procesie fizykochemicznym. Wytworzona w ten sposób jednorodna, pozbawiona defektów powierzchnia ma wyjątkowo niskie napięcie powierzchniowe - ponad 50% mniejsze niż PTFE (patrz tabela). To znacznie zmniejsza straty próbki i zapewnia znacznie wyższą powtarzalność podczas pracy z krytycznymi mediami.
  • Idealny do próbek biologicznych zawierających detergenty, takie jak 988 X-100, SDS, Tween itp.
  • Brak dodatków, które mogą zostać wypłukane! Brak silikonizacji powierzchni!
  • Wysoka odporność chemiczna. Idealne do pracy z rozpuszczalnikami
  • Końcówki mogą być sterylizowane w autoklawie w temperaturze 121°C (2 bar) bez szkody dla właściwości materiału.
Cechy i korzyści
  • Jakość pomieszczeń czystych dla analiz wolnych od zanieczyszczeń.
  • Idealne dopasowanie do mikropipety 1677 i wielu innych pipet.
  • System końcówek spełniający wszystkie wymagania.
Inne uwagi
Przeglądaj wszystkie porady dotyczące pipet
Informacje prawne
BIO-CERT is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Biohit is a registered trademark of Sartorius Biohit Liquid Handling Oy
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Finnpipette is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Gilson is a registered trademark of Gilson, Inc.
Transferpette is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Triton is a trademark of The Dow Chemical Company or an affiliated company of Dow
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)