Kluczowe dokumenty
Z740061
BRAND® filter tips, racked, TipBox
volume 5-100 μL, non-sterile, pack of 480 ea (5 boxes of 96)
About This Item
Kod UNSPSC:
41121601
NACRES:
NB.01
Materiały
colorless
colorless polypropylene tip and filter element (polyethylene)
sterylność
non-sterile
Właściwości
RNase and DNase free
endotoxin free
filter
opakowanie
pack of 480 ea (5 boxes of 96)
producent / nazwa handlowa
BRAND 732710
maksymalna pojemność
100 μL
pojemność
5-100 μL
Opis ogólny
Końcówki do pipet i końcówki filtrujące są produkowane przez firmę BRAND w pomieszczeniach czystych w najnowocześniejszych warunkach produkcyjnych i są automatycznie pakowane i pakowane w stojaki, aby zapewnić niezmiennie wysoką jakość końcówek.
Końcówki filtrujące bez samouszczelniania firmy BRAND mają filtr PE, który nie zawiera dodatków chemicznych. Przepuszczalność jest kontrolowana przez kombinację wielkości porów i długości filtra, dzięki czemu aerozole nie przedostają się do trzonu pipety. Filtry te działają niezmiennie niezawodnie. Z drugiej strony, ciecze mogą przepływać bardzo wolno, jeśli przypadkowo zetkną się z filtrem.
Ponieważ filtr nie pęcznieje, jak w przypadku samouszczelniających się końcówek filtrujących, próbkę można odzyskać z filtra po prostu uruchamiając funkcję wydmuchu pipety lub w razie potrzeby odwirowując. Jest to niewątpliwie ważna zaleta filtrów niesamouszczelniających, zwłaszcza w przypadku pracy z cennymi próbkami. Dodatkową zaletą jest to, że brak dodatków do filtrów chroni próbki przed tym źródłem zanieczyszczenia.
Pakowaneluzem w torebki wielokrotnego zamykania, niesterylne
Wszystkie końcówki i końcówki filtrów są produkowane pod nadzorem w najnowocześniejszych pomieszczeniach czystych i automatycznie pakowane w torebki wielokrotnego zamykania oraz w kartonowe pudełka. Numer partii jest nadrukowany na każdej torebce.
Cechy jakościowe:
  • Polipropylen o wysokiej czystości, wolny od DiHEMDA i oleamidu
  • Wyprodukowane bez użycia smarów; pigmenty bez kadmu
  • Podziałka umożliwiająca szybkie sprawdzenie objętości
  • Nowość: Wszystkie końcówki pipet i końcówki filtrów do 1000 μl są wolne od DNA (<40 fg), RNazy (<8,6 fg), endotoksyn (<1 pg) i ATP (<1 fg).
  • Nowość: Wszystkie sterylne końcówki i opakowania są produkowane zgodnie z certyfikatem jakości 1179: Sterylne zgodnie z ISO 11 137 i wytycznymi AAMI, uzyskuje się SAL 10-6
  • Dostarczane z certyfikatem analizyNowość: System TipBox/Rack: wszystkie rozmiary do 1000 μL dostępne w formacie 96-jednostkowym
  • Możliwość autoklawowania w temperaturze 121°C (2 bar), wg. DIN EN 285
  • Systemy opakowań przyjazne dla środowiska
  • Oznaczenie CE zgodnie z dyrektywą IVD 98/79 WE
  • Końcówki do pipet i filtrów BRAND są testowane pod kątem pipet BRAND i większości typów pipet 4858, Thermo Fisher Scientific 690, 632 i 7218/Sartorious.
  • Końcówka 5 mL jest testowana wyłącznie dla pipet BRAND i Thermo Fisher Scientific 690.
  • Końcówka 10 ml jest odpowiednia do pipet BRAND, 632 i 4858.
Inne uwagi
BR732710 (Indie)
Informacje prawne
BIO-CERT is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Biohit is a registered trademark of Sartorius Biohit Liquid Handling Oy
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Finnpipette is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Gilson is a registered trademark of Gilson, Inc.
Transferpette is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)