Kluczowe dokumenty
Z719706
Sorenson low binding standard tips
pack of 8 ea (Empty racks), non-sterile
About This Item
Kod UNSPSC:
41121600
NACRES:
NB.01
Materiały
colorless
polypropylene
sterylność
non-sterile
opakowanie
pack of 8 ea (Empty racks)
producent / nazwa handlowa
Sorenson 28310
maksymalna pojemność
200 μL
Opis ogólny
Końcówki posiadają nową technologię powierzchni zaprojektowaną do pipetowania substancji, które mają tendencję do przyklejania się do ścianek końcówek pipet lub do pipetowania drogich odczynników. Uniwersalne dopasowanie do pipet badawczych.
Informacje prawne
Sorenson is a trademark of Sorenson BioScience, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)