Kluczowe dokumenty
BR781565
BRAND® full rack with lid and tubes
Includes 96 coded 0.65 mL tubes
Synonim(y):
Sample Storage, Tube racks, Tubes
About This Item
Kod UNSPSC:
41122804
NACRES:
NB.12
Materiały
polypropylene
Właściwości
Holds 96 x 0.65 mL tubes
opakowanie
pack of 50 ea
producent / nazwa handlowa
BRAND 781565
Opis ogólny
Probówki i stojak można sterylizować w autoklawie w temperaturze 121 °C (2 bar), zgodnie z normą DIN EN 285. DIN EN 285. Mata pokrywy / paski (TPE) nie nadają się do sterylizacji w autoklawie. Probówki, stojaki i pokrywy mogą wytrzymać temperatury do -80 °C. Uszczelnienie rur jest testowane ciśnieniowo. Dzięki stabilnemu połączeniu między płytą montażową a stojakami, stojaki SBS z możliwością układania w stosy szczególnie dobrze nadają się do użytku z robotami i innymi zautomatyzowanymi systemami dozowania. Kodowane probówki (A1 - H12) i boki stojaka przystosowane do etykiet z kodami kreskowymi upraszczają organizację próbek.
Informacje prawne
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)