Z719501
Sorenson™ low binding Ultra G microtips
maximum volume 10 μL, pack of 96 ea Cell Rack, non-sterile
About This Item
Polecane produkty
Materiały
colorless
polypropylene
sterylność
non-sterile
Właściwości
barrier: no
graduations
opakowanie
pack of 96 ea Cell Rack
producent / nazwa handlowa
Sorenson 23560T
maksymalna pojemność
10 μL
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Tips feature a new surface technology designed for pipetting substances which tend to stick to the walls of pipette tips or for pipetting expensive reagents. Universal fit for ultra-micro pipettors.
Informacje prawne
Sorenson is a trademark of Sorenson BioScience, Inc.