Z709972
Sartorius pipette tips
volume range 10-1000 μL, standard, refill, non-sterile
About This Item
Polecane produkty
Materiały
colorless
sterylność
non-sterile
Właściwości
DNase free
RNase free
barrier: no
endotoxin free
opakowanie
pack of 96 ea (racked)
producent / nazwa handlowa
Sartorius 791002
maksymalna pojemność
1 mL
zakres pojemności
10-1000 μL
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Optifit Tips are available in various packaging types for all your needs:
- Single Tray racks – purity certified tip racks
- Refill Packs - purity certified and ecological refill packages
- Refill Towers - space-saving and ecological refill packages
- Flexibulk boxes - space-saving, ecological and economical bulk boxes
- Standard bulk – economical bulk boxes
While Optifit Tip trays are colour coded for easy matching with a corresponding, colour coded Sartorius pipette, they do also match with most other pipette due to their universal design.
Strict quality standards, ISO 9001 and ISO 13485, are followed from tip R&D to production and delivery. The purity certified tips are manufactured in ISO 8 classified clean room conditions to avoid any contaminations and are tested for DNase, RNase and endotoxins per each tip lot. Pre-sterilised tips are also available for the purest laboratory work. Sartorius offers a selection of pipette tips, extended and large volume tips, for special needs.
Inne uwagi
Powiązane treści
PFAS, czyli "wieczne chemikalia", utrzymują się w środowisku i stanowią zagrożenie dla zdrowia ludzkiego. Odkryj nasze narzędzia do monitorowania środowiska w celu kwantyfikacji PFAS, pomagające badaczom, organom regulacyjnym i laboratoriom w testowaniu PFAS.