Kluczowe dokumenty
Z709026
ART® non-filtered tip
HLT XLP, maximum volume 200 μL, racked, non-sterile
Synonim(y):
pipet tips, pipette tips
About This Item
Kod UNSPSC:
41121600
NACRES:
NB.01
producent / nazwa handlowa:
Molecular BioProducts 3542
maksymalna pojemność:
200 μL
sterylność:
non-sterile
Właściwości:
racked
opakowanie:
pack of 3840 ea (5 packs of 768)
sterylność
non-sterile
Właściwości
racked
opakowanie
pack of 3840 ea (5 packs of 768)
producent / nazwa handlowa
Molecular BioProducts 3542
metody
PCR: suitable
maksymalna pojemność
200 μL
Opis ogólny
Extended length making the bottom of 12 × 75 tubes and vials easier to reach.
Molecular BioProducts Pure lines of pipette tips are pre-sterilized and packaged in a controlled environment to eliminate contamination. These tips are tested by an independent lab to ensure that they meet industry standards. It is ideal for a wide variety of applications.
Informacje prawne
ART is a registered trademark of Molecular BioProducts, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)