Z708968
ART® non-filtered tip
HLT 10 Reach, size 0.1-10 μL, Pure packed, sterile
Synonim(y):
pipet tips, pipette tips
About This Item
Kod UNSPSC:
41121600
NACRES:
NB.01
maksymalna pojemność:
10 μL
rozmiar:
0.1-10 μL
sterylność:
sterile
Właściwości:
Pure packed
opakowanie:
pack of 960 ea
producent / nazwa handlowa:
Molecular BioProducts 3511
Polecane produkty
Materiały
colorless
sterylność
sterile
Właściwości
Pure packed
opakowanie
pack of 960 ea
producent / nazwa handlowa
Molecular BioProducts 3511
maksymalna pojemność
10 μL
rozmiar
0.1-10 μL
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Extended length for easily reaching the bottom of tubes and a 2 μl reference mark - ideal for micro-volumes.
Molecular BioProducts Pure lines of pipette tips are pre-sterilized and packaged in a controlled environment to eliminate contamination. These tips are tested by an independent lab to ensure that they meet industry standards. It is ideal for a wide variety of applications.
Informacje prawne
ART is a registered trademark of Molecular BioProducts, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)