Kluczowe dokumenty
Z708194
Przewodnik po pipetorze
aligns pipetter with the multiwell plates, pkg of 1 ea
About This Item
Kod UNSPSC:
41121500
NACRES:
NB.01
opakowanie
pkg of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Diversified Biotech
Opis ogólny
Nad płytką wielodołkową znajduje się plastikowa prowadnica ślizgowa, która pomaga wyrównać pipetor ze studzienkami płytki wielodołkowej. Prowadnica przesuwna jest wyraźnie oznaczona literami kolumn, co ułatwia i przyspiesza orientację. Kompatybilny z pipetorami wielokanałowymi; używać ze stojakiem kątowym 30° lub bez niego. Doskonałe narzędzie zmniejszające zmęczenie oczu i żmudną pracę pipetowania.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)