Z707414
ThinSeal™ film
sterile
Synonim(y):
multiplate sealing film
About This Item
Kod UNSPSC:
41122410
NACRES:
NB.22
Polecane produkty
sterylność
sterile
Właściwości
piercable: no
opakowanie
pack of 100 ea
producent / nazwa handlowa
Excel Scientific STR-THIN-PLT
metody
ELISA: suitable
Długość
141 mm
szer. × dł.
5.4 cm × 14.1 cm
Szerokość
54 mm
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Semi-pierceable, and leaves minimal residue. Polyester films just 25 μm thick, clearer and marginally pierceable with single-channel pipettes for sample recovery. Dimensions are 54.0 mm x 141.0 mm.
Informacje prawne
ThinSeal is a trademark of Excel Scientific, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)