Z688444
Lab-Sorb™ starter kit
Variety Pack
Synonim(y):
granulki do rozsypywania, kontrola wycieków
About This Item
Kod UNSPSC:
47131905
NACRES:
NB.35
Polecane produkty
Właściwości
Contains 30 bags - 15 small, 10 medium, 5 large
producent / nazwa handlowa
Diversified Biotech SORB-2300
Opis ogólny
Zestaw zawiera:
- 16 uncjową tubę granulatu Lab-Sorb
- 15 małych torebek
- 10 średnich worków
- 5 dużych worków
Lab-Sorb zmniejsza możliwość przypadkowego rozlania płynnych odpadów w laboratorium. Jest łatwy w użyciu, prosty czteroetapowy proces zajmuje mniej niż dwie minuty. Granulki Lab-Sorb mogą szybko wchłaniać odpady wodne lub mieszane odpady wodne i rozpuszczalniki organiczne.
Informacje prawne
Lab-Sorb is a trademark of Diversified Biotech
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)