Z688045
CELLine adhere bioreactor flask
AD 1000 (For adherent cell types)
Synonim(y):
Adherentna kolba do hodowli komórek
About This Item
Kod UNSPSC:
41122104
NACRES:
NB.22
Polecane produkty
Materiały
polystyrene (with 100,000 D MWCO regenerated cellulose semi-permeable membrane)
polystyrene
sterylność
sterile; γ-irradiated
opakowanie
case of 3
producent / nazwa handlowa
Cole Parmer 2440655
pojemność
1000 mL
Opis ogólny
Idealny do produkcji MAb i białek komórkowych. Żywotna alternatywa in vitro dla stosowania wodobrzusza myszy. Bioreaktory wykorzystują innowacyjną technologię membranową do oddzielenia obszaru hodowli komórek od komory z pożywką. Komórki i wydzielany przez nie produkt o MWCO 10 kDa są zatrzymywane pomiędzy dwiema niecytotoksycznymi membranami. Górna półprzepuszczalna membrana umożliwia ciągłą dyfuzję składników odżywczych i eliminację odpadów. Dolna membrana zapewnia bezpośrednie natlenienie i optymalną wymianę gazową.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)