Kluczowe dokumenty
Z687502
3D Biotek 3D perfusion bioreactor system with pump
6 well chamber with PS scaffold inserts, autoclavable, AC/DC input 120 V AC
Synonim(y):
bioreactor systems, bioreactors, cell bioreactor, perfusion bioreactor, single use bioreactors
About This Item
Polecane produkty
Materiały
polycarbonate (4 interchangeable chambers)
sterylność
non-sterile
Właściwości
CSA approved
autoclavable
single-use bioreactor system
producent / nazwa handlowa
3D Biotek
szer. × śr. × wys.
14 in. × 13 in. × 13 in.
przydatność
suitable for (stem cell growth and differentiation)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Przepraszamy, ale COA dla tego produktu nie jest aktualnie dostępny online.
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
We presents an article on Using a Novel 3D Perfusion Bioreactor to Culture ß-Actin-RFP Reporter Osteosarcoma