Kluczowe dokumenty
Z667242
4859 6499 Mała objętość Płytki LoBase 384 dołkowe
flat bottom white polystyrene wells, non-sterile
Synonim(y):
384 multiwell plates, 384 well microplates, 384 well microtiter plates, 384 well plates
About This Item
Kod UNSPSC:
41122107
NACRES:
NB.22
Materiały:
flat bottom white polystyrene wells
white polystyrene
maksymalna pojemność:
28 μL
rozmiar:
384 wells
pojemność robocza:
25 μL
sterylność:
non-sterile
typ wiązania:
medium binding surface
Właściwości:
lid: no
Materiały
flat bottom white polystyrene wells
white polystyrene
sterylność
non-sterile
Właściwości
lid: no
opakowanie
case of 80
producent / nazwa handlowa
Greiner 788075
maksymalna pojemność
28 μL
rozmiar
384 wells
pojemność robocza
25 μL
typ wiązania
medium binding surface
Opis ogólny
LUMITRAC 200: 384 flat bottom, non-treated microtiter plate with an optimal working volume of 4-25 μL; maximum well capacity of 28 μL.
Inne uwagi
384 well LoBase microtiter plate, small volume, medium-binding, Chimney Style, without lid, rounded square well design, alphanumeric well coding; length: 127.76 +/- 0,15 mm; width: 85.48 +/- 0,15 mm; curvature: approx.150 μm.
Przydatność
LoBase profile; designed for small volume work. White plates minimize cross talk in luminescence procedures. Free of detectable DNase/RNase, human DNA and pyrogens
Informacje prawne
LUMITRAC is a trademark of Greiner Bio-One GmbH
small volume is a trademark of Greiner Bio-One GmbH
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)