M3561
Greiner 384 well plates, polystyrene
working volume 25 μL, flat bottom white polypropylene copolymer wells
Synonim(y):
384 multiwell plates, 384 well microplates, 384 well microtiter plates, 384 well plates
About This Item
Polecane produkty
Materiały
flat bottom white polypropylene copolymer wells
white polystyrene
sterylność
non-sterile
Właściwości
lid: no
opakowanie
case of 40
producent / nazwa handlowa
Greiner 784075
maksymalna pojemność
28 μL
rozmiar
384 wells
pojemność robocza
25 μL
typ wiązania
medium binding surface