Kluczowe dokumenty
Z664642
Brady® LABXPERT tapes
polyester (continuous), W × L 25.40 mm × 9.1 m
About This Item
Kod UNSPSC:
55121611
NACRES:
NB.35
Materiały
polyester (continuous)
white
opakowanie
roll of 9.1 m
producent / nazwa handlowa
Brady XC-1000-461
szer. × dł.
25.40 mm × 9.1 m
Informacje prawne
Brady is a registered trademark of Brady Worldwide, Inc.
LABXPERT is a trademark of Brady GmbH
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)