Key Documents
Z663654
Brady® thermal labeling system (TLS) labels
tamper resistant bottle labels, W × L 76.20 mm × 48.26 mm, white vinyl
About This Item
Kod UNSPSC:
55121611
NACRES:
NB.35
Materiały
white vinyl
opakowanie
roll of 100 labels
producent / nazwa handlowa
Brady PTL-37-7351
dostępność
available only in EU
szer. × dł.
76.20 mm × 48.26 mm
Informacje prawne
Brady is a registered trademark of Brady Worldwide, Inc.