Merck
24449
Supelco
Supelcarb HC Hydrocarbon Trap
volume 120 cc, 1/4 in. fitting
About This Item
Kod UNSPSC:
41115700
pojemność
120 cc
Poziom jakości
dopasowywanie
1/4 in. fitting
Opis ogólny
Supelcarb adsorbent has the greatest trapping ability of hydrocarbons per gram of adsorbent (twice that of activated charcoal). Simply stated, Supelcarb HC hydrocarbon traps are the best trap available for removing hydrocarbons and other organics from carrier, fuel, air, and other gas streams.
Dimensions:
  • 120 cc Trap: 111/8in. (28.2 cm) long x 13/8 in. (35 mm) diameter
  • 750 cc Trap: 161/2 in. (41.9 cm) long x 25/16in. (59 mm) diameter
Informacje prawne
Piktogramy
Health hazardEnvironment
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1A Inhalation - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2 Inhalation
Organy docelowe
Lungs
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)