Z659509
Bandelin SONOREX™ SUPER without heating Ultrasonic baths
Bandelin RK 52, capacity 1.8 L
Synonim(y):
ultradźwiękowa kąpiel czyszcząca, ultradźwiękowy sonikator do kąpieli
About This Item
Polecane produkty
wejście AC/DC
230 V
Właściwości
CE compliant
HF-peak output max. W/per = 2 × 120
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Bandelin RK 52
dostępność
not available in USA and Canada
dł. × szer. × gł.
150 mm × 140 mm × 100 mm
pojemność
1.8 L
Opis ogólny
- PZT-large area oscillating systems
- HF-Frequency 35 kHz
- Timer 1-15 minutes and continuous operation
- Oscillating tank of stainless steel
- Housing of stainless steel - drip proof
- Drain cock included for easy emptying (from RK 106 upward)
- SONOREX SUPER units are RFI-proof and CE marked
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)