Z659282
Bandelin SONOPULS ultrasonic homogenizer accessories
Rosett cell RZ 1
Synonim(y):
Glass sample vessel
About This Item
Polecane produkty
Materiały
glass
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Bandelin 3606
dostępność
available only in EU
pojemność × śr. wewn. × wys.
25 mL × 30 mm × 85 mm
Opis ogólny
A rosette cell (RZ) enables intensive and uniform sonication of liquid media. The round shape of the side arms leads to an intensified circulation of the sample.
Cechy i korzyści
- Optimal fluid circulation.
- Good heat dissipation.
- Homogeneous sound reinforcement results
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)