Key Documents
Z601357
Hettich® centrifuge adapters
adapter for 0.4 mL tubes 6x45 mm
About This Item
Kod UNSPSC:
41103911
NACRES:
NB.22
Właściwości
Holds 0.2 mL tubes
opakowanie
pack of 6 ea
producent / nazwa handlowa
Hettich 1378
metody
centrifugation: suitable
kompatybilność
for use with 1161 (drum rotor)
Informacje prawne
Hettich is a registered trademark of Andreas Hettich GmbH & Co. KG