Z600695
Hellma® absorption cuvettes, standard cells, Macro
Extended Range Quartz Glass, spectral range 200-3,500 nm, pathlength 10 mm, chamber volume 3,500 μL
About This Item
Polecane produkty
Materiały
Suprasil® 300 quartz
opis
2 polished windows
producent / nazwa handlowa
Hellma 110-QX
Parametry
200-3,500 nm spectral range
metody
UV/Vis spectroscopy: suitable
photometry: suitable
wys. × szer. × śr.
46 mm × 12.5 mm × 12.5 mm
objętość komory
3,500 μL
długość ścieżki
10 mm
metoda wykrywania
photometric
Opis ogólny
Opakowanie
Informacje prawne
produkt powiązany
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)