Kluczowe dokumenty
Z600628
Hellma® absorption cuvettes, standard cells, Macro
optical glass, spectral range 320-2,500 nm, pathlength 10 mm, chamber volume 3,500 μL
About This Item
Kod UNSPSC:
41121813
NACRES:
SB.32
Materiały
optical glass
opis
2 polished windows
producent / nazwa handlowa
Hellma 110-OS
Parametry
320-2,500 nm spectral range
metody
UV/Vis spectroscopy: suitable
photometry: suitable
wys. × szer. × śr.
46 mm × 12.5 mm × 12.5 mm
objętość komory
3,500 μL
długość ścieżki
10 mm
metoda wykrywania
photometric
Opis ogólny
with PTFE stopper
Opakowanie
Sold as packages containing a single cell (1EA = 1 cell)
Informacje prawne
Hellma is a registered trademark of Hellma GmbH