Z187992
Disposable UV-grade methacrylate cuvettes
capacity 1.5 mL, semi-micro, frosted wall
About This Item
Polecane produkty
Materiały
methacrylate-butadiene-styrene (MBS) vial
opis
wavelength 300-900nm
opakowanie
pkg of 500 ea
zakres pomiaru widma
285-800 nm
metody
UV/Vis spectroscopy: suitable
photometry: suitable
dł. × szer. × wys.
10 mm × 4 mm × 45 mm
pojemność
1.5 mL
metoda wykrywania
photometric
Opis ogólny
produkt powiązany
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Klienci oglądali również te produkty
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z187992-1PAK | 4061837617171 |