Kluczowe dokumenty
Z382077
Sigma-Aldrich
Nalgene® Lowboy carboy with spigot
nominal capacity 8 L (2 gal), polypropylene copolymer bottle (PPCO)
Synonim(y):
butle
About This Item
Kod UNSPSC:
41121820
NACRES:
NB.35
Materiały
polypropylene copolymer bottle (PPCO)
polypropylene spigot and screw closure
opis
Not recommended for use with most organic solvents
producent / nazwa handlowa
Nalgene® 2324 style
dł. × szer. × wys.
6 1/2 in. (165 mm) × 14 1/2 in. (368 mm) × 12 in. (305 mm)
pojemność nominalna
8 L (2 gal)
Opis ogólny
Podobny do modelu 2323, ale w całości wykonany z polipropylenu.
Fits into tight places and can be stacked three high. Integral handgrip for safe and easy transport. Tolerant of strong acids and bases.
Odporność chem./fiz.
Autoklawowalny
Informacje prawne
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)