Z379018
DuraSeal™ laboratory stretch film
roll W × L 5 in. × 150 ft
Synonim(y):
Folia stretch odporna na rozpuszczalniki, Folia stretch odporna na wysoką temperaturę, folia stretch z tworzywa sztucznego, laboratoryjna folia spożywcza
About This Item
Polecane produkty
Materiały
polyethylene film
sterylność
non-sterile
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Diversified Biotech DS5-150
szer. × dł.
13 cm × 45.72 m
rolka szer. × dł.
5 in. × 150 ft
Opis ogólny
It is easy to use, there is no inter-leaf paper to strip away, just stretch the film symmetrically over a container opening and the 1.5mil thick film contracts inwardly around the opening or neck of the container to provide a drum-tight, water-proof seal. The film can be elongated 500-800% before breakage, minimizing the incidence of tearing during stretch sealing. The film clings to itself, especially after stretching so the free edges of the film may be stretched around the container to secure the container edges.
Permeability Information:
- Oxygen = 125cc/100in2/24hrs at 23°C
- Carbon Dioxide = 1300cc/100in2/24hrs at 23°C
- Water Vapor = 1.0g/100in2/24hrs at 38°C and 90% R.H.
Cechy i korzyści
- Laboratoryjna folia stretch DuraSeal™ to przezroczysta, trwała, odporna na rozpuszczalniki folia na bazie polietylenu, która oferuje wyraźne korzyści w porównaniu z foliami parafinowymi.
- Nie zawiera żadnych klejów, jest odporna na zasadniczo wszystkie środki żrące i rozpuszczalniki organiczne.
- Kompatybilna z kuchenką mikrofalową - wytrzymuje temperaturę do 100°C. Doskonała odporność na rozdarcia i spójność.
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)