Z327271
BRAND® graduated cylinder, PMP, embossed scale
volume 25 mL, accuracy: 0.5 mL
About This Item
Polecane produkty
agency
ISO 6706 (meets DIN 12 680-1 tolerances for Class B cylinders)
Właściwości
subdivision 0.5 mL
producent / nazwa handlowa
BRAND
zakres pomiaru objętości
25 mL, accuracy: 0.5 mL
Wysokość
170 mm
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Inne uwagi
Protokoły
This page contains detailed information on working with and handling graduated and mixing cylinders.